Learn More
Masterflex™ Interface cable RS-232 2.4m
Codice prodotto. 12314558 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
2.4 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12314558 2.4 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12314558 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 2205054
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.75€
    25.31€ / pezzi 1
    Risparmia 8.44€
    25% Sconto
Spedizione stimata: 30-12-2026
For software control to Masterflex™ pump
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Software control to pump
Lunghezza (sistema metrico) 2.4 m
Include RS232