Learn More
Interference Check Standard 18 without Mercury For Environmental Analysis, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
370.00€ - 640.00€
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15296096
|
SPEX Certiprep
INTER18-100N |
125 mL | Triple-leached LDPE bottle |
370.00€
125mL |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15206106
|
SPEX Certiprep
INTER18-500N |
500 mL | Triple-leached LDPE bottle |
640.00€
500mL |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analyte | Concentration |
---|---|
K | 20,000μg/mL |
As | 1000μg/mL |
Pb | 1000μg/mL |
Tl | 1000μg/mL |
Se | 500μg/mL |
Ag | 300μg/mL |
Ba | 300μg/mL |
Cd | 300μg/mL |
Co | 300μg/mL |
Cr | 300μg/mL |
Cu | 300μg/mL |
Ni | 300μg/mL |
V | 300μg/mL |
Zn | 300μg/mL |
Mn | 200μg/mL |
Be | 100μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Product intended for laboratory use only