Learn More
Intermedine 100 μg/mL in Water, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30326431
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30326431 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30326431 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA14328400WA100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Intermedine
CAS 10285-06-0
Nomi componenti o analita Intermedine
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C15 H25 N O5
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Butanoic acid, 2,3-dihydroxy-2-(1-methylethyl)-, [(1R,7aR)-2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-7-yl]methyl ester, (2S,3R)-, Butanoic acid, 2,3-dihydroxy-2-(1-methylethyl)-, (2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-7-yl)methyl ester, [1R-[1α,7(2S*,3R*),7aβ]]-, Intermedine (7CI,8CI), (+)-Intermedine, 3'-epi-Lycopsamine
InChI Formula InChI=1S/C15H25NO5/c1-9(2)15(20,10(3)17)14(19)21-8-11-4-6-16-7-5-12(18)13(11)16/h4,9-10,12-13,17-18,20H,5-8H2,1-3H3/t10-,12-,13-,15+/m1/s1
SMILES CC(C)[C@](O)([C@@H](C)O)C(=O)OCC1=CCN2CC[C@@H](O)[C@@H]12
IUPAC Name [(7R,8R)-7-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydro-3H-pyrrolizin-1-yl]methyl (2S)-2-hydroxy-2-[(1R)-1-hydroxyethyl]-3-methylbutanoate
Solvent or Matrix Water
Molecular Weight (g/mol) 299.36
Quantità 1 mL
Peso formulazione 299.1733 g/mol