Learn More
Internal Standard, Fluorobenzene, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 15275776 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15275776 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15275776 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore 5242I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.84€
    46.23€ / 1mL
    Risparmia 16.61€
    26% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Fluorobenzene462-06-62000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Fluorobenzene
Nota nome USEPA Method 524.2
Imballaggio 2mL amber prescored glass ampule
CAS 462-06-6, 67-56-1
CAS min. % 0.2, 99.8
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS max % 0.2, 99.8
Metodi For US EPA Methods 524, 524.2
Formula molecolare C6H5F
Numero MDL MFCD00000280
Tecnica AA, ICP
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key PYLWMHQQBFSUBP-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES FC1=CC=CC=C1
IUPAC Name fluorobenzene
Solvent or Matrix Methanol-P and T
Molecular Weight (g/mol) 96.10
PubChem CID 10008
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:5115
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • INT STD
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Product intended for laboratory use only