Learn More
Internal Standard, Triphenyl Phosphate, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 16379067 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16379067 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16379067 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore 507I
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Triphenyl phosphate115-86-6500μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Triphenyl Phosphate
Nota nome USEPA Method 507
Imballaggio 2mL amber prescored glass ampule
CAS 115-86-6, 1634-04-4
CAS min. % 0.05, 99.95
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS max % 0.05, 99.95
Metodi For US EPA Method 507
Formula molecolare C18H15O4P
Numero MDL MFCD00003031
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
IUPAC Name triphenyl phosphate
Solvent or Matrix MTBE
Molecular Weight (g/mol) 326.29
PubChem CID 8289
Quantità 1 mL
ChEBI CHEBI:35033
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Internal Standard
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: methyl-tert-butyl ether
Product intended for laboratory use only