Learn More
Labnet™ Mini LabRoller Rotator with Rotisserie
Descripción
- Compact design
- Wide selection of motions
- Noiseless operation
- Cold room compatible
- Dual format rotisseries
- Includes rotisserie H5500-02
- Other rotisseries are available (sold separately): H5500-15, H5500-50
- Holds various size tubes:
- 36 x 1.5 / 2.0mL
- 10 x 15mL and 12 x 5mL
- 6 x 50mL
- 2 x 96 well plates
- Can be installed inside the I5110A-230V-UK Labnet incubator
Especificaciones
Especificaciones
| Intervallo di velocità | 20 rpm |
| Requisiti elettrici | 230 V, 50/60 Hz |
| Tensione | 230 V |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Dimensioni (L x P x A) | 21.3 x 10.2 x 12.6 cm |
| Include | Rotator with one Rotisserie |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?