Learn More
Code Corporation™ International Power Supply Barrel Plug with US/EU/UK/AU Adapter Clips
Sfoglia Tutto Brady ProdottiDescrizione
- Barrel plug, 5 V (1 A)
Specifica
Specifica
| Altezza (sistema metrico) | 38.1 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.5 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 76.2 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 3 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 63.5 mm |
| Profondità (sistema imperiale) | 2.5 in. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | CR2700 Quad Bay Battery Charger |
| Tipo | Power Supply |
| Alternate Part Number | CRA-P6 |