Learn More
Tork Tork Dispenser prodotti per la cura della pelle con sensore Intuition™
Sfoglia Tutto Tork ProdottiBeschreibung
- L'erogazione senza contatto, attivata da sensori, riduce il rischio di contaminazioni crociate
- Aiuta a garantire una buona igiene: i flaconi sigillati con un nuovo erogatore per ogni ricarica contribuiscono a ridurre il rischio di contaminazioni, proteggendo il contenuto fino al contatto con l'utilizzatore
- Capacità elevata per contenere gli sprechi: aiuta a ridurre i consumi fino al 50%
- Semplifica il lavoro degli addetti alle pulizie: ricarica agevole certificata in meno di 10 secondi
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Sanitizer Dispenser |
| Colore | Silver |
| Alternate Part Number | 7322540782318 |
| Capacità | Hand Soap, Hand Sanitizer, Hand Lotion |
| Materiale | Plastic, Metal |
| Mounting | Wall Mount |
| No. of Compartments | 1 |
| Product Style | Hinged Lid |
| Modello | Image |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?