Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inulin, from chicory root
Codice prodotto. 15378967 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15378967 500 g 500g
15398836 25 g 25g
15525236 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15378967 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 457105000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 9005-80-5
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9005-80-5
Specifica
Materiale o nome chimico Inulin
Perdita all'essiccatura 10% max. (2 g, 105°C, 2 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Quantità 500 g