Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inulin, from chicory root
Codice prodotto. 15398836 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15398836 25 g 25g
15525236 100 g 100g
15378967 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Se returpolicy
Artikelnummer. 15398836 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 457100250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Se alle kampagner
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 9005-80-5
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-80-5
Tekniske data
Materiale o nome chimico Inulin
Perdita all'essiccatura 10% max. (2 g, 105°C, 2 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Quantità 25 g
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.