Learn More
R&D Systems™ SID 26681509
Codice prodotto. 18064022
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18064022 10 mg 10mg
18044772 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18064022 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3625/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    416.37€
    374.85€ / 10mg
    Risparmia 41.52€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Cathepsin L inhibitor
SID 26681509 is a potent and reversible human cathepsin L inhibitor (IC50 = 56 nM). Displays no inhibitory activity at cathepsin G. Antimalarial; inhibits leishmaniasis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Product Type SID 26681509
Purezza >97%
Peso molecolare 539.65
Inibitori SID 26681509
For Research Use Only