Learn More
Iodic acid, 99.5%, for analysis
Codice prodotto. 10606432 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10606432 50 g Glass bottle 50g
10409910 250 g Glass bottle 250g
10590964 1 kg Glass bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10606432 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 206450500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.10€
    52.50€ / 50g
    Risparmia 1.60€
    2% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7782-68-5 | ILiO3 | 181.84 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidation reagent for analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-68-5
Formula molecolare ILiO3
Molecular Weight (g/mol) 181.84
Numero MDL MFCD00011348
InChI Key FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
PubChem CID 24345
ChEBI CHEBI:24857
IUPAC Name lithium(1+) iodate
SMILES [Li+].[O-][I](=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Iodic acid
Nota nome p.a.
Colore White to Beige
Punto di fusione 110.0°C
Densità 4.6200g/mL
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 4.62
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Formula lineare HIO3
Quantità 50 g
Forma fisica Crystalline Powder
Indice di Merck 15, 5056
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2690g/l (20°C). Other solubilities: soluble in nitric acid, soluble in diluted alcohol, insoluble in absolute alcohol, ether and, chloroform
Peso formulazione 175.91
Percent Purity 99.5%
Grado Analytical