Learn More
Iodic acid, ≥99.5% (RT), Solstice
Codice prodotto. 15685870 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15685870 25 g Glass bottle 25g
15675870 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15685870 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 5806025G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7782-68-5
Formula molecolare ILiO3
Molecular Weight (g/mol) 181.84
Numero MDL MFCD00011348
InChI Key FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
PubChem CID 24345
ChEBI CHEBI:24857
IUPAC Name lithium(1+) iodate
SMILES [Li+].[O-][I](=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Iodic acid
Imballaggio Glass bottle
Quantità 25 g
Numero UN UN3085
Peso formulazione 175.91g/mol
Percent Purity ≥99.5% (RT)