Learn More
Iodic Acid, TRC
Codice prodotto. 30389915
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30389915 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30389915 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI66672510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Iodic Acid
CAS 7782-68-5
Quantità 10 g
Formula molecolare HIO3
Sinonimo Hydrogen Iodate, Hydrogen Iodate (HIO3)
InChI Formula InChI=1S/HIO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
SMILES OI(=O)=O
IUPAC Name iodic acid
Molecular Weight (g/mol) 175.91
Peso formulazione 175.897