Learn More
Iodic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Iodic Acid |
| CAS | 7782-68-5 |
| Quantità | 100 g |
| Formula molecolare | HIO3 |
| Sinonimo | Hydrogen Iodate, Hydrogen Iodate (HIO3) |
| InChI Formula | InChI=1S/HIO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4) |
| SMILES | OI(=O)=O |
| IUPAC Name | iodic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 175.91 |
| Peso formulazione | 175.897 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?