Learn More
Mettler Toledo™ Iodide Half Cell Electrode
Codice prodotto. 11957701
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Solid State Membrane
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
11957701 Solid State Membrane Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11957701 Fornitore Mettler Toledo™ N. del fornitore 51107680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1410.00€
    1196.40€ / pezzi 1
    Risparmia 213.60€
    15% Sconto
In stock
Specifica
Materiale Solid State Membrane
Temperatura (sistema metrico) operativa 0°C to 80°C
Intervallo di pH 1 to 13