Learn More
Iodine Bromide Solution, EP Grade, Reagecon™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11494689 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Tamper-evident
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantità Imballaggio Conditionnement
11494689 1 L Tamper-evident 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11494689 Fournisseur Reagecon Code fournisseur 1045901
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Manufactured according to European Pharmacopoeia Chapter 4 (4.1.1) and prepared in an ISO 9001 facility. Iodine Bromide Solution, EP Grade, Reagecon™ is a ready-to-use reagent for use in manual or automatic titrations. It is prepared by adding 20g IBr to 1L glacial acetic acid.
Iodine monobromide is an interhalogen compound that is used in some types of iodometry as a source of I+.
  • Manufactured in an ISO 9001-compliant facility according to Eu. Ph. Chapter 4 (4.1.1) guidelines
  • Provided with a certificate of analysis and a label that shows the lot and expiration date
  • Ready to use reagent eliminates the time and labor of preparing precise reagents and volumetric solutions
Spécification
Materiale o nome chimico Iodine monobromide
CAS 7789-33-5, 64-19-7
Colore Orange-Red
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Odore Vinegar
Imballaggio Tamper-evident
Formula molecolare BrI
Numero MDL MFCD00011353
Sinonimo iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution
Informazioni di solubilità Freely soluble in water, in alcohol and in glacial acetic acid
InChI Key CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrI
IUPAC Name iodobromane
Molecular Weight (g/mol) 206.81
PubChem CID 82238
Peso formulazione 318.3g/mol
Grado Eu. Ph. Chapter 4(4.1.1)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20g IBr in 1L glacial acetic acid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • IODINE BROMIDE SOLUTION
Mention d'avertissement
  • Pericolo
Catégorie de danger
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Mention de danger
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Conseils de prudence
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic Acid, IodineBromide
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.