Learn More
Iodine concentrate, For 1L standard solution, 0.05 M I2 (0.1 N), Solstice
Codice prodotto. 15675200
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15675200 1 Pc. Pezzo
15685200 6 x 1 Ea. pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15675200 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 380601EA
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
for 1L standard solution, 0.05 M I2 (0.1 N)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-11-0 , 7553-56-2 , 7732-18-5
Specifica
Materiale o nome chimico Iodine concentrate
Quantità 1 Pc.
Formula molecolare I2
Numero MDL MFCD00011355 MFCD00164163
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3587194
Sinonimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
InChI Key PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
SMILES II
IUPAC Name diiodine
Molecular Weight (g/mol) 253.81
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
Peso formulazione 253.81g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.05M
Imballaggio Ampoule
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iodine concentrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: iodine