Learn More
Iodine monobromide, 98%
Codice prodotto. 10522231 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle in plastic container
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10522231 50 g Glass bottle in plastic container 50g
10125453 250 g Glass bottle in plastic container 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10522231 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 208840500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7789-33-5 | BrI | 206.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-33-5
Formula molecolare BrI
Molecular Weight (g/mol) 206.81
Numero MDL MFCD00011353
InChI Key CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution
PubChem CID 82238
IUPAC Name iodobromane
SMILES BrI
Specifica
Punti di ebollizione 116.0°C
Materiale o nome chimico Iodine monobromide
Punto di fusione 42.0°C to 50.0°C
Colore Black-Brown to Gray
Forma fisica Crystalline Mass, Crystals or Chunks
Quantità 50 g
Imballaggio Glass bottle in plastic container
Gravità specifica 4.41
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Iodometry)
Densità 4.4100g/mL
Formula lineare IBr
Fieser 01,501; 02,224
Indice di Merck 15, 5059
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: solubel in alcohol, ether, carbon disulfide and, glacial acetic acid
Peso formulazione 206.81
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iodine monobromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.