Learn More
Iodine Monobromide, TRC
Specifica
Specifica
| CAS | 7789-33-5 |
| Quantità | 50 g |
| Formula molecolare | I Br |
| Sinonimo | Iodine monobromide, Iodobromine |
| InChI Formula | InChI=1S/BrI/c1-2 |
| SMILES | BrI |
| Molecular Weight (g/mol) | 206.81 |
| Peso formulazione | 205.8228 |