Learn More
Iodine monochloride, 1M solution in dichloromethane
Codice prodotto. 10692043 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10692043 100 mL Glass bottle 100mL
10582252 800 mL Glass bottle 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10692043 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 370741000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.45€
    87.20€ / 100mL
    Risparmia 6.25€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7790-99-0 | ClI | 162.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Iodine monochloride
Nota nome 1, 0M solution in dichloromethane
CAS 7790-99-0, 75-09-2
Colore Brown to Orange
Forma fisica Solution
Quantità 100 mL
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.42
Densità 1.4200g/mL
Formula molecolare ClI
Formula lineare ICl
Numero MDL MFCD00011354
Fieser 01,502; 08,261; 10,212; 11,268
Indice di Merck 15, 5060
Sinonimo iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
InChI Key QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClI
IUPAC Name iodochlorane
Molecular Weight (g/mol) 162.35
PubChem CID 24640
Peso formulazione 162.35
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.95 to 1.05M
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iodine monochloride, 1,0M solution in dichloromethane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.