Learn More
Iodine monochloride, 98%
Codice prodotto. 10206880 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10206880 100 g Glass bottle 100g
10771661 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10206880 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 196961000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7790-99-0 | ClI | 162.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-99-0
Formula molecolare ClI
Molecular Weight (g/mol) 162.35
Numero MDL MFCD00011354
InChI Key QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
PubChem CID 24640
IUPAC Name iodochlorane
SMILES ClI
Specifica
Punti di ebollizione 97.0°C
Materiale o nome chimico Iodine monochloride
Punto di fusione 26.0°C
Nota nome 98%
Colore Red to Brown
Forma fisica Fuming Liquid
Quantità 100 g
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 3.2
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Iodometry)
Densità 3.2000g/mL
Formula lineare ICl
Fieser 01,502; 08,261; 10,212; 11,268
Indice di Merck 15, 5060
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: decomposes, soluble in ethanol, ether and cs2
Peso formulazione 162.36
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iodine monochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.