Learn More
Iodine Monochloride, ACS Reagent, 1.10±0.1 I/Cl Ratio Basis, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15665420 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15665420 25 g Glass Bottle 25g
15655420 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15665420 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 40299025G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7790-99-0
Formula molecolare ClI
Molecular Weight (g/mol) 162.35
Numero MDL MFCD00011354
InChI Key QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
PubChem CID 24640
IUPAC Name iodochlorane
SMILES ClI
Specifica
Punti di ebollizione >97°C
Materiale o nome chimico Iodine monochloride
Punto di fusione 14°C to 27°C
Colore Brown
Quantità 25 g
Formula lineare ICl
Numero UN UN1792
Peso formulazione 162.36g/mol
Percent Purity 1.10 ± 0.1% (I/Cl ratio basis)
Odore Stinging
Imballaggio Glass Bottle
Aspetto Liquid or Solid
Densità 3.24g/mL at 25°C