Specifica
| Punti di ebollizione | 97.0°C |
| Materiale o nome chimico | Iodine monochloride |
| Punto di fusione | 26.0°C |
| Colore | Brown-Red |
| Forma fisica | Fuming Liquid |
| Quantità | 500 g |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Gravità specifica | 3.2 |
| Densità | 3.2000g/mL |
| Formula lineare | ICl |
| Vedi altri risultati |