Learn More
Iodine Monochloride, Reagent grade, ≥95%, Honeywell™
Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Punti di ebollizione | >97°C |
| Materiale o nome chimico | Iodine Monochloride |
| Punto di fusione | 27°C |
| Colore | Brown to Red |
| Forma fisica | Liquid or Solid |
| Quantità | 5 g |
| Formula lineare | ICl |
| Numero UN | UN1792 |
| Peso formulazione | 162.36g/mol |
| Percent Purity | ≥95% |
| Vedi altri risultati |