Learn More
Iodine Monochloride Solution, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15692940 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15692940 100 mL Flacone in plastica 100mL
15612950 800 mL Glass Bottle 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15692940 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 291048100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
1.0 M in methylene chloride
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-99-0
Formula molecolare ClI
Molecular Weight (g/mol) 162.35
Numero MDL MFCD00011354
InChI Key QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french
PubChem CID 24640
IUPAC Name iodochlorane
SMILES ClI
Specifica
Materiale o nome chimico Iodine Monochloride Solution
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
Formula lineare ICl
Numero UN UN3264
Beilstein 3587194
Peso formulazione 162.36g/mol
Imballaggio Flacone in plastica
Densità 1.42g/mL at 25°C