Learn More
Iodine Monochloride, TRC
Codice prodotto. 30406839
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30406839 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30406839 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI66676010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Iodine chloride
CAS 7790-99-0
Formula molecolare Cl I
Quantità 10 g
Sinonimo Iodine Chloride (ICl), Chlorine Iodide (ClI), Chlorine Monoiodide, Iodine Chloride, Iodine(I) Chloride, Iodochlorine, Iodomonochloride, Iodonium Chloride, Wijs' chloride
InChI Formula InChI=1S/ClI/c1-2
SMILES ClI
Molecular Weight (g/mol) 162.357
Peso formulazione 161.873