Learn More
Iodine, Reagent Grade, chips, ≥99%, Honeywell™
Catalog Number p-7111894
Click to view available options
Quantità:
50 g
500 g
2.5 kg
12 kg
Imballaggio:
Drum With Inliner
Glass Bottle
7553-56-2
I2
253.81
MFCD00011355 MFCD00164163
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
807
CHEBI:17606
II
7553-56-2
I2
253.81
MFCD00011355 MFCD00164163
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
807
CHEBI:17606
II
Reagent Grade, chips,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punti di ebollizione 184°C (literature)
Materiale o nome chimico Iodine
Punto di fusione 113°C (literature)
Nota nome Reagent Grade, chips, ≥99%
CAS max % 100.0000%
Quantità 50 g
Formula lineare CHCl3
Numero UN UN3495
Beilstein 3587194
IUPAC Name molecular iodine
Peso formulazione 253.81
Percent Purity ≥99%
Grado Reagent
Imballaggio Glass Bottle
Densità 4.930 g/cm3