Learn More
Iodine, 99.5%, extra pure, resublimed
Codice prodotto. 11934071 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11934071 2.5 kg Glass Bottle 2.50kg
10626782 100 g Glass Bottle 100g
10082470 500 g Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11934071 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 196560025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7553-56-2 | I2 | 253.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7553-56-2
Formula molecolare I2
Molecular Weight (g/mol) 253.81
Numero MDL MFCD00011355 MFCD00164163
InChI Key PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Specifications
Punti di ebollizione 185.0°C
Materiale o nome chimico Iodine
Punto di fusione 113°C
Colore Gray
Forma fisica Flakes or Spheres
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Formula lineare I2
Fieser 01,495; 02,200; 03,159; 04,258; 05,346; 06,293; 07,179; 08,256; 09,248; 10,210; 11,261; 12,235; 13,133; 14,181; 15,172; 16,182; 17,153
Indice di Merck 15, 5057
IUPAC Name diiodine
Peso formulazione 253.81
Percent Purity ≥99.4% (Iodometry)
Grado Ultrapuro
Imballaggio Glass Bottle
Pressione del vapore 0.41hPa at 25°C
Densità 8.8 (Air = 1.0)
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Iodine
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodine