Learn More
Iodine Solution 0.05M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10375800 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10375800 2.5 L 2.50L
10625112 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10375800 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore J/4410/17
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
I2, CAS Number-7553-56-2, tincture iodine, iodine sublimed, iodine solution, iodine crystals, iodine, iode, diiodine, vistarin, iodio, eranol, 1L, CHEBI:17606, Brown, PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N, molecular iodine, 0 deg.C, 11355, 253.809, Amber glass bottle, Liquid, 807, II, 0.7, 14mmHg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7553-56-2
Formula molecolare I2
Molecular Weight (g/mol) 253.81
Numero MDL MFCD00011355 MFCD00164163
InChI Key PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
IUPAC Name iodio molecolare
SMILES II
Specifica
Colore Brown
Punto di fusione 0°C
Imballaggio Amber glass bottle
Pressione del vapore 14mmHg
Densità vapore 0.7
pH 5
Quantità 2.5 L
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iodine solution 0.05M (0.1N)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodine