Learn More
Iodine Solution, Wij'S, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10476870 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10476870 2.5 L 2.50L
10548230 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10476870 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore J/4500/PB17
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
2.5L, 118 deg.C, Amber, 17 deg.C, 11354, Plastic Coated Glass bottle, Liquid, 2.1, 11mmHg at 20 deg.C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7790-99-0
Formula molecolare ClI
Molecular Weight (g/mol) 162.35
Numero MDL 11354
InChI Key QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name iodochlorane
SMILES ClI
Specifica
Punti di ebollizione 118°C
Punto di fusione 17°C
Colore Ambra
pH 2
Forma fisica Liquido
Quantità 2.5 L
Imballaggio Flacone in vetro rivestito in plastica
Pressione del vapore 11mmHg at 20°C
Densità Vapor Density: 2.1
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iodine solution - Wij``s
Signalord
  • Pericolo
Farekategori
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Faresætning
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Sikkerhedssætning
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, Iodinemonochloride
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.