Learn More
Iodine Solution, Wij'S, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10548230 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10548230 1 L 1L
10476870 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10548230 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore J/4500/PB15
2.5L, 118 deg.C, Amber, 17 deg.C, 11354, Plastic Coated Glass bottle, Liquid, 2.1, 11mmHg at 20 deg.C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL 11354
Specifica
Punti di ebollizione 118°C
Punto di fusione 17°C
Colore Ambra
pH 2
Forma fisica Liquido
Quantità 1 L
Imballaggio Flacone in vetro rivestito in plastica
Pressione del vapore 11mmHg at 20°C
Densità Vapor Density: 2.1
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iodine solution - Wij``s
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, Iodinemonochloride