Learn More
Iodine, specified according to the requirements of Ph.Eur, BP, USP
Codice prodotto. 15552323 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15552323 50 g 50g
15562323 250 g 250g
15501483 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15552323 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 457760500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7553-56-2 | I2 | 253.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7553-56-2
Formula molecolare I2
Molecular Weight (g/mol) 253.81
Numero MDL MFCD00011355 MFCD00164163
InChI Key PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
IUPAC Name diiodine
SMILES II
Specifica
Punti di ebollizione 185.0°C
Materiale o nome chimico Iodine, specified according to the requirements of Ph.Eur, BP, USP
Punto di fusione 113.0°C
Quantità 50 g
Formula lineare I2
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in aq.sol. of hi or iodines, soluble in alcohol, carbon disulfide, chloroform,, ether, ccl4 and glycerol
Peso formulazione 253.81
Percent Purity 99.8 to 100.5% (Iodometry)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Benzyloxybromobenzene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Benzyloxybromobenzene