Learn More
Iodine trichloride, 97%
Descrizione
Iodine trichloride can be used to introduce iodine and chlorine in organic synthesis. It is also used as topical antiseptic and as laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Iodine trichloride can be used to introduce iodine and chlorine in organic synthesis. It is also used as topical antiseptic and as laboratory reagent.
Solubility
Soluble with decomposition.
Notes
Light Sensitive. Store at -20°C.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Iodine trichloride |
| Quantità | 25 g |
| Sensibilità | Light sensitive |
| Formula lineare | ICl3 |
| Numero UN | UN3085 |
| Indice di Merck | 14,5020 |
| Informazioni di solubilità | Soluble with decomposition. |
| Peso formulazione | 233.26 |
| Percent Purity | 97% |
Sicurezza e movimentazione
- Iodine trichloride
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: Iodine chloride