Learn More
Iodine(V) oxide, 98%
Codice prodotto. 11365019
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11365019 25 g 25g
11375019 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11365019 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 087682.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
An oxidizing agent to remove CO from gas | CAS: 12029-98-0 | I2O5 | 333.804 g/mol
Iodine (V) oxide is used as an oxidizing agent to remove carbon monoxide from gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12029-98-0
Formula molecolare I2O5
Molecular Weight (g/mol) 333.804
Numero MDL MFCD00011356
InChI Key BIZCJSDBWZTASZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodine pentoxide, iodopentoxide, iodic anhydride, iodine v oxide, diiodine pentaoxide, unii-upu35c0q0n, upu35c0q0n, iodine oxide, jodpentoxyd, iodine pentaoxide
PubChem CID 159402
ChEBI CHEBI:29914
IUPAC Name iodyl iodate
SMILES O=I(=O)OI(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Iodine (V) oxide
Punto di fusione 275°C to 350°C (decomposition)
Colore White to Cream
pH 1.1
Forma fisica Crystalline
Quantità 25 g
Numero UN UN3085
Indice di Merck 14,5019
Informazioni di solubilità Soluble in water and nitric acid; Insoluble in absolute alcohol,chloroform,ethanol,ether and carbon disulfide.
Peso formulazione 333.81
Percent Purity 98%
Sensibilità Hygroscopic; Light sensitive
Densità 5.08 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iodine(V) oxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodine oxide