Learn More
Iodipamide, TRC
Codice prodotto. 30012308
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012308 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30012308 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI6668005MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Iodipamide
CAS 606-17-7
Formula molecolare C20 H14 I6 N2 O6
Quantità 5 mg
Sinonimo 3,3'-[(1,6-dioxo-1,6-hexanediyl)diimino]bis[2,4,6-triiodo-benzoic acid, Benzoic acid, 3,3'-(adipoyldiimino)bis[2,4,6-triiodo- (6CI,8CI), 3,3'-(Adipoyldiimino)-bis(2,4,6-triiodobenzoic acid), Adipic acid bis(3-carboxy-2,4,6-triiodoanilide), Adipic acid di(3-carboxy-2,4,6-triiodoanilide), Adipiodon, Adipiodone, Bilignost, Biligrafin, Cholografin, Iodipamic acid, Iodipamide, N,N'-Adipylbis(3-amino-2,4,6-triiodobenzoic acid), Transbilix
InChI Formula InChI=1S/C20H14I6N2O6/c21-7-5-9(23)17(15(25)13(7)19(31)32)27-11(29)3-1-2-4-12(30)28-18-10(24)6-8(22)14(16(18)26)20(33)34/h5-6H,1-4H2,(H,27,29)(H,28,30)(H,31,32)(H,33,34)
SMILES OC(=O)c1c(I)cc(I)c(NC(=O)CCCCC(=O)Nc2c(I)cc(I)c(C(=O)O)c2I)c1I
IUPAC Name 3-[[6-(3-carboxy-2,4,6-triiodoanilino)-6-oxohexanoyl]amino]-2,4,6-triiodobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 1139.76
Peso formulazione 1139.512