Learn More
Iodoacetamide Crystalline MP Biomedicals
Codice prodotto. 11493030 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11493030 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11493030 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210035105
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 144-48-9
Formula molecolare C2H4INO
Molecular Weight (g/mol) 184.964
Numero MDL MFCD00008028
InChI Key PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodoacetamide, monoiodoacetamide, surauto, acetamide, 2-iodo, 2-iodo-acetamide, usaf d-1, alpha-iodoacetamide, ccris 7710, unii-zrh8m27s79, n-3-methoxy-4-butoxybenzyl thiobarbituric acid
PubChem CID 3727
IUPAC Name 2-iodoacetamide
SMILES C(C(=O)N)I
Specifica
Materiale o nome chimico Iodoacetamide
Nota nome Molecular biology and Cell biology
Colore Tan
Quantità 5 g
Peso formulazione 185
Forma fisica Powder