Learn More
Iodoacetic acid, 97%
Codice prodotto. 10449230 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10449230 100 g Bottiglia in vetro 100g
10071260 25 g Bottiglia in vetro 25g
10635742 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10449230 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 122281000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 64-69-7 | C2H3IO2 | 185.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-69-7
Formula molecolare C2H3IO2
Molecular Weight (g/mol) 185.95
Numero MDL MFCD00002685
InChI Key JDNTWHVOXJZDSN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodoacetic acid, acetic acid, iodo, iodoacetate, monoiodoacetic acid, monoiodoacetate, monoiodine acetate, iodoaceticacid, iodoethanoic acid, acetic acid, 2-iodo, kyselina jodoctova
PubChem CID 5240
ChEBI CHEBI:74571
IUPAC Name 2-iodoacetic acid
SMILES C(C(=O)O)I
Specifica
Materiale o nome chimico Iodoacetic acid
Nota nome 97%
Punto di fusione 79.0°C to 83.0°C
Colore Brown to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ICH2CO2H
Quantità 100 g
Beilstein 02, 222
Indice di Merck 15, 5068
Informazioni di solubilità Solubility in water: 600g/L (20 c). Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ether
Peso formulazione 185.95
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid