Learn More
Iodoacetic acid, sodium salt, 99%
Codice prodotto. 10235940 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10235940 25 g Bottiglia in vetro 25g
10245940 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10235940 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 170970250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    107.00€ / 25g
    Risparmia 4.00€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 305-53-3 | C2H2INaO2 | 207.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 305-53-3
Formula molecolare C2H2INaO2
Molecular Weight (g/mol) 207.93
Numero MDL MFCD00002686
InChI Key AGDSCTQQXMDDCV-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium iodoacetate, iodoacetic acid sodium salt, acetic acid, iodo-, sodium salt, sodium 2-iodoacetate, sodium monoiodoacetate, iodoacetate, sodium salt, sodium iodacetate, iodoacetic acid, sodium salt, unii-07814f2qri, ccris 9232
PubChem CID 5239
IUPAC Name sodium;2-iodoacetate
SMILES C(C(=O)[O-])I.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Iodoacetic acid, sodium salt
Punto di fusione 208.0°C to 210.0°C
Colore Brown-Yellow to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ICH2CO2Na
Quantità 25 g
Beilstein 02, 222
Fieser 13,116
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ether
Peso formulazione 207.93
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iodoacetic acid, sodium salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodoacetic acid, sodium salt