Learn More
Iodoacetic Acid, TRC
Codice prodotto. 30137912
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30137912 50 g 50g
30133383 10 g 10g
30041255 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137912 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI68552050G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-69-7
Formula molecolare C2 H3 I O2
Molecular Weight (g/mol) 185.95
Sinonimo 2-Iodoacetic acid (ACI), Acetic acid, iodo- (8CI, 9CI), CH2ICOOH, Iodoacetates, Iodoacetic acid, MIA, Monoiodoacetic acid, 2-Iodoacetic acid (ACI), Acetic acid, iodo- (8CI, 9CI), CH2ICOOH, Iodoacetates, Iodoacetic acid, MIA, Monoiodoacetic acid
IUPAC Name 2-iodoacetic acid
SMILES OC(=O)CI
Specifica
Materiale o nome chimico Iodoacetic Acid
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C2H3IO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
Peso formulazione 185.9178