Learn More
Iodoacetic Anhydride, 97%
Codice prodotto. 10043720 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10043720 250 mg 250mg
15179263 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10043720 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 307592500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 54907-61-8 | C4H4I2O3 | 353.88 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54907-61-8
Formula molecolare C4H4I2O3
Molecular Weight (g/mol) 353.88
Numero MDL MFCD00001080
InChI Key RBNSZWOCWHGHMR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodoacetic anhydride, di iodoacetic anhydride, acmc-20akq5, iodoacetic acid anhydride, 2-iodoacetyl 2-iodoacetate, acetic acid, iodo-, anhydride, acetic acid, 2-iodo-,1,1'-anhydride, iodoacetic anhydride, technical t
PubChem CID 2733254
IUPAC Name (2-iodoacetyl) 2-iodoacetate
SMILES C(C(=O)OC(=O)CI)I
Specifica
Materiale o nome chimico Iodoacetic anhydride
Punto di fusione 43.0°C to 49.0°C
Colore Yellow
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (ICH2CO)2O
Quantità 250 mg
Peso formulazione 353.88
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder