Learn More
Iodoacetonitrile, 97%
Codice prodotto. 11332256
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11332256 10 g 10g
11342256 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11332256 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L03634.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 624-75-9 | C2H2IN | 166.949 g/mol
Iodoacetonitrile is used for alkylation of nucleophiles. It undergoes Reformatsky and Wittig-type reactions with aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Iodoacetonitrile is used for alkylation of nucleophiles. It undergoes Reformatsky and Wittig-type reactions with aldehydes.
Solubility
Soluble in benzene, alcohol, acetone, ether. Slightly soluble in water. Insoluble in hexane.
Notes
Light Sensitive. Store at 4°C. Incompatible with reducing agents, light and bases. Store away from strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 624-75-9
Formula molecolare C2H2IN
Molecular Weight (g/mol) 166.949
Numero MDL MFCD00001886
InChI Key VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodoacetonitrile, acetonitrile, iodo, iodo-acetonitrile, 2-iodoethanenitrile, 2-iodo acetonitrile, 2-iodoaceto-nitrile, 2-iodanylethanenitrile, pubchem12543, acmc-1ba3n
PubChem CID 69356
IUPAC Name 2-iodoacetonitrile
SMILES C(C#N)I
Specifica
Materiale o nome chimico Iodoacetonitrile
Densità 2.306
Punti di ebollizione 70°C to 72°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità 86°C (186°F)
Formula lineare ICH2CN
Indice di rifrazione 1.574
Quantità 10 g
Numero UN UN2922
Beilstein 1734628
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in benzene,alcohol,acetone,ether. Slightly soluble in water. Insoluble in hexane.
Peso formulazione 166.95
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iodoacetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodoacetonitrile