Learn More
Iodoacetonitrile, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Iodoacetonitrile |
| CAS | 624-75-9 |
| Formula molecolare | C2H2NI |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 1-Iodoacetonitrile, 2-Iodoacetonitrile, Cyanoiodomethane, Cyanomethyl iodide, Iodoacetonitrile, Iodomethyl cyanide, Acetonitrile, iodo- (7CI, 8CI, 9CI), 1-Iodoacetonitrile, 2-Iodoacetonitrile, Cyanoiodomethane, Cyanomethyl iodide, Iodoacetonitrile, Iodomethyl cyanide, Acetonitrile, iodo- (7CI, 8CI, 9CI) |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H2IN/c3-1-2-4/h1H2 |
| SMILES | ICC#N |
| IUPAC Name | 2-iodoacetonitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 166.94 |
| Peso formulazione | 166.9232 |