Learn More
Iodoacetyl chloride, 97%
Codice prodotto. 11351577
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11351577 5 g 5g
11361577 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11351577 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L04428.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 38020-81-4 | C2H2ClIO | 204.39 g/mol
Iodoacetyl chloride is used for biochemical research purposes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Iodoacetyl chloride is used for biochemical research purposes.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Moisture and light sensitive. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents, strong bases and strong reducing agents. Reacts with water.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38020-81-4
Formula molecolare C2H2ClIO
Molecular Weight (g/mol) 204.39
Numero MDL MFCD00013718
InChI Key BSVMPWANOMFSPR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodoacetyl chloride, iodoacetylchloride, acetyl chloride, iodo, jodacetylchlorid, acetylchloride,iodo, iodoacetic acid chloride, acmc-1aewu, iodoacetyl chloride 5g, acetyl chloride, iodo-6ci,9ci
PubChem CID 3084680
IUPAC Name 2-iodoacetyl chloride
SMILES ClC(=O)CI
Specifica
Materiale o nome chimico Iodoacetyl chloride
Densità 2.28
Punti di ebollizione 48°C to 50°C (12 mmHg)
Quantità 5 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1739078
Sensibilità Light and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 204.39
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iodoacetyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodoacetyl chloride