Learn More
Iodoacetyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30406483
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30406483 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30406483 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI6856251G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Iodoacetyl Chloride
CAS 38020-81-4
Formula molecolare C2H2ClIO
Quantità 1 g
Sinonimo 2-Iodoacetyl ChlorideI685625, 2-Iodoacetyl Chloride, (6CI,9CI)Iodoacetyl Chloride
InChI Formula InChI=1S/C2H2ClIO/c3-2(5)1-4/h1H2
SMILES ClC(=O)CI
IUPAC Name 2-iodoacetyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 204.39
Peso formulazione 203.8839