Learn More
Iodobenzene, 98%
Codice prodotto. 15760799 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15760799 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10558850 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
11914521 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15760799 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 122335000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 591-50-4 | C6H5I | 204.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 591-50-4
Formula molecolare C6H5I
Molecular Weight (g/mol) 204.01
Numero MDL MFCD00001029
InChI Key SNHMUERNLJLMHN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzene, iodo, phenyl iodide, benzene iodide, iodophenyl, iodinebenzol, iodo-benzene, phenyliodide, iodo benzene, unii-9hk5l7ybbr, 1-iodobenzene
PubChem CID 11575
IUPAC Name iodobenzene
SMILES IC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Iodobenzene
Punto di fusione -29.0°C
Colore Yellow
Densità 1.8200g/mL
Punti di ebollizione 188.0°C
Punto d'infiammabilità 74°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5I
Indice di rifrazione 1.6180 to 1.6200
Quantità 500 mL
Beilstein ,215
Fieser 01,505
Indice di Merck 15,5072
Gravità specifica 1.82
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Peso formulazione 204.01
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid