Learn More
Iodobenzene diacetate, 98%
Codice prodotto. 10265750 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10265750 100 g Bottiglia in vetro 100g
10742411 25 g Bottiglia in vetro 25g
11994911 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10265750 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 176561000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3240-34-4 | C10H11IO4 | 322.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3240-34-4
Formula molecolare C10H11IO4
Molecular Weight (g/mol) 322.09
InChI Key ZBIKORITPGTTGI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodobenzene diacetate, diacetoxyiodo benzene, iodosobenzene diacetate, phenyliodine diacetate, phenyliodo diacetate, phenyliodoso acetate, phenyliodosodiacetate, phenyliodoso diacetate, bis acetato phenyliodine, benzene, diacetoxyiodo
PubChem CID 76724
IUPAC Name [acetyloxy(phenyl)-$l^{3}-iodanyl] acetate
SMILES CC(=O)OI(C1=CC=CC=C1)OC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Iodobenzene diacetate
Punto di fusione 161.0°C to 165.0°C
Colore Colorless to Yellow
Perdita all'essiccatura 1% max. (60°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Iodometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5I(O2CCH3)2
Quantità 100 g
Fieser 01,508; 03,166; 04,266; 10,214; 13,242
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 322.09
Percent Purity 98%
Forma fisica Solution
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iodobenzene diacetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.