Spécification
| Materiale o nome chimico | Iodobenzene diacetate |
| Punto di fusione | 161.0°C to 165.0°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Perdita all'essiccatura | 1% max. (60°C) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (Iodometry) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | C6H5I(O2CCH3)2 |
| Quantità | 25 g |
| Fieser | 01,508; 03,166; 04,266; 10,214; 13,242 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Iodobenzene diacetate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.