Learn More
Iodobenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Iodobenzene |
| Quantità | 50 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| Peso formulazione | 203.9436 |