Learn More
Iodocarb 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30326329
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30326329 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30326329 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA14335000AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Iodocarb (IPBC)
CAS 55406-53-6
Nomi componenti o analita Iodocarb (IPBC)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H12 I N O2
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/C8H12INO2/c1-2-3-6-10-8(11)12-7-4-5-9/h2-3,6-7H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CCCCNC(=O)OCC#CI
IUPAC Name 3-iodoprop-2-ynyl N-butylcarbamate
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 281.09
Quantità 1 mL
Peso formulazione 280.9913 g/mol